Learn More
Euro Protection™ Ceinture lombaire sans sangles
Code produit 12053596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
82 cm
102 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
12053596 82 cm 1 pièce
12063596 102 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12053596 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 78111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.57€
    30.16€ / 1 pièces
    Économisez 48.41€
    61% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La ceinture lombaire Euro Protection™ sans sangles utilise une pression variable pour fournir un soutien lombaire.
  • Système de pression et de fixation variable
  • À porter au-dessus d’un autre vêtement
Spécification
Type de produit Ceinture de soutien lombaire
Longueur (métrique) 82 cm