Learn More
Merck Substrat HRP ELISA Luminata Crescendo
Code produit. 11357630 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
200 mL
Conditionnement:
100mL
200mL
Code produit. 11357630
Marque: Merck ELLUR0200
Utilisé lors de l’immunotransfert comme substrat chimiluminescent
  • Méthodes de détection : chimiluminescence
  • Principales applications : ELISA
  • Chimiluminescent : réactifs de détection HRP
  • Pour l’immunotransfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 mL
Contenu et stockage 2°C à 8°C