Learn More
Merck Substrats de chimioluminescence HRP Western Immobilon
Code produit. p-3981884 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Type de produit:
Substrat HRP
Sensibilité:
∼1 à 3 pg
∼400 fg
∼6 pg
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Code produit. 12634645
Marque: Merck WBLUF0500
Réactifs chimiluminescents prémélangés et prêts à l’emploi pour la détection des transferts Western à base de HRP
La peroxydase de raifort (HRP) catalyse l’oxydation du luminol en présence de peroxyde, libérant des photons (chimiluminescence) qui sont capturés sur des films radiographiques ou par des caméras CCD. La plupart des substrats HRP souffrent d’un signal s’atténuant rapidement et d’une durée de conservation courte, mais les substrats Luminata sont formulés différemment pour inclure des réactifs de stabilisation.
  • Résultats cohérents avec moins d’erreurs de pipetage
Les stabilisateurs ajoutés aux substrats Luminata :
  • Empêchent l’oxydation spontanée du luminol par le peroxyde en l’absence de HRP
  • Améliorent la stabilité du luminol et du peroxyde, en veillant à ce que les substrats Luminata pré-mélangés soient stables pendant un an
  • Stabilisent, renforcent et prolongent le signal de chimiluminescence une fois que la HRP commence à catalyser l’oxydation
Trois sensibilités différentes pour une gamme de besoins de détection :
  • Réactif pré-mélangé Immobilon Classico pour les besoins quotidiens de détection
  • Réactif prémélangé Immobilon Crescendo pour la détection dans la plage des picogrammes
  • Réactif prémélangé Immobilon Forte pour la détection dans la plage des femtogrammes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat HRP
À utiliser avec (application) Transfert en points/rainures
Quantité 500 mL
Sensibilité ∼400 fg
Contenu et stockage 18°C à 24°C