Learn More
Agilent BioTek Plaque de test de luminescence
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tous les lecteurs Cytation et Synergy (sauf Synergy HT)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Nécessite la mise à jour du manuel d’utilisation ou du programme de qualification de produit correspondant (vendu séparément) pour fonctionner
- Permet d’automatiser les tests clés dans le cadre de votre programme de validation d’instruments
- Le certificat de traçabilité NIST inclus garantit une sortie lumineuse contrôlée à partir de la plaque de test
- Conception simple, facile à utiliser : allumez la plaque et lisez les LED ultra-stables à faible luminosité
- Comprend une batterie de rechange
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plaque de test de luminescence |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les lecteurs Cytation et Synergy (sauf Synergy HT) |
| À utiliser avec (application) | Automatisez les tests clés dans les programmes de validation d’instruments |
| Comprend | Certificat de traçabilité NIST |