Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solutions oxydantes et de luminol (chaque flacon)
Código de producto. 15474059
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
15474059 250 ml 250mL
15484059 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15474059 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61462.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour la détection de chimiluminécents des systèmes de transfert Western basés sur HRP
Used by biologists in cellular assays for the detection of copper, iron, and cyanides, as well as of specific proteins by western blot. For chemiluminecent HRP-based detection of western blotting systems. Microestimation of glucose and glucose oxidase using enzyme-induced chemiluminescence6,7 - Inhibitor of poly ADP Ribose Synthase8 - Demonstrations of the phenomenon of chemiluminescence, using different sensitizers to produce different colors of light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Luminol and oxidizing solutions (each bottle)
Informations sur la solubilité It is soluble in most polar organic solvents but is insoluble in water.
Quantité 250 ml
Sensibilité Light sensitive
Forme physique Liquide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.