Learn More
Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer, one dispenser
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Cet instrument a obtenu la validation de Promega Corporation pour être certifié DLReady. En outre, le luminomètre pour microplaques Luminoskan est validé pour les dosages de luciférase Thermo Scientific Pierce. Le Luminoskan offre simplicité et fiabilité, pour des flux de travaux plus efficaces.
• Sensibilité élevée pour la lecture dessus / dessous
• Vitesse de lecture rapide essentielle pour les applications cinétiques
• Distributeurs intégrés pour l’initiation précise des réactions cinétiques
• Logiciel Thermo Scientific SkanIt puissant et facile à utiliser
Sensibilité élevée pour la lecture dessus / dessous
L’utilisation d’optiques d’éclairage direct sans fibre pour la lecture dessus / dessous permet une sensibilité élevée, une large gamme dynamique et une faible diaphonie Interférence pour des résultats précis et justes dans les essais luminométriques. Le luminomètre Luminoskan est certifié DLReady pour une excellente sensibilité.
Vitesse de lecture rapide essentielle pour les applications cinétiques
Le luminomètre pour microplaques Luminoskan lit une plaque à 96 puits en seulement 18 secondes, ce qui est essentiel pour les applications cinétiques telles que les études cinétiques d’enzymes et les dosages de phagocytose.
Distributeurs intégrés pour une initiation précise des réactions cinétiques
Le luminomètre pour microplaques Luminoskan peut être équipé de trois distributeurs de réactifs* maximum pour une utilisation lors d’essais cinétiques rapides, tels que les dosages de flux de Ca2+. Les distributeurs intégrés prennent en charge la lecture et la distribution simultanées, permettant ainsi la surveillance des mesures cinétiques rapides dès le début de la réaction. Un volume mort très faible et une capacité de contre-balayage permettent la conservation des réactifs.
*La mise à niveau vers un troisième distributeur doit être effectuée par un technicien de service
Logiciel SkanIt puissant et facile à utiliser
Avec une configuration visuelle du flux de travaux, le logiciel SkanIt est rapide et facile à apprendre. En plus de fonctions d’exportation, il permet d’analyser facilement les données (avec tout un ensemble de calculs intégrés, comme la soustraction du blanc, la création de courbes standard, la classification, le contrôle qualité, les analyses cinétiques). Le logiciel SkanIt est une plateforme de licence ouverte qui permet des installations illimitées.
Comprend :
logiciel SkanIt pour PC. Filtres disponibles sur demande.
Applications :
Dosages de gènes rapporteurs, immunoessais avec des substrats luminescents, prolifération cellulaire et dosages de cytotoxicité, dosages intracellulaires de Ca2+, dosages ATP, dosages de phagocytose, dosages d’oxygène réactif, dosages microbiologiques, dosages enzymatiques, dosages BRET, ADMEtox
Spécification
Spécification
| Compatibilité | Automate |
| Type de détecteur | Tube photomultiplicateur (PMT) |
| Dimensions (L x l x H) | 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 po.) |
| Température de l’incubateur | Température ambiante +3°C jusqu’à 45°C |
| Interface | Logiciel PC (logiciel Thermo Scientific SkanIt) |
| Vitesse de mesure | 18 s pour plaque à 96 puits |
| Technologie de mesure | Luminescence |
| Type de plaques | Plaques de 6 à 384 puits |
| Gamme de produits | Luminoskan |
| Reading Options | Haut et bas |
| Afficher plus |