Learn More
Novus Biologicals™ Lung Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Lung Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Lung |
| Quantité | 2 flacons |
| Espèces hôtes | Human |
| Contenu et stockage | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |