Learn More
R&D Systems™ Lung Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Code produit 18718193 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
État des tissus:
Normal
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit État des tissus Conditionnement
18718193 Normal 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18718193 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP230182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.80€
    279.30€ / 5 pièces
    Économisez 48.50€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Lung Tissue Slides (Normal)
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
État réglementaire This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Espèces Human
État des tissus Normal
Gamme de produits Novus