Learn More
R&D Systems™ Lung Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Code produit 18199172 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces:
Humain
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces Conditionnement
18199172 Humain 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18199172 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP230284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.52€
    213.15€ / 5 pièces
    Économisez 42.37€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Human
Type Lung Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry-Paraffin
État réglementaire This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Espèces Humain
État des tissus Squamous Cell Carcinoma
Gamme de produits Novus