Learn More
(-)-Lupinine, 97 %
Code produit. 11375005
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 11375005
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18485.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 486-70-4 | C10H19NO | 169.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-70-4
Formule moléculaire C10H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 169.27
Numéro MDL MFCD00213431
Clé InChI HDVAWXXJVMJBAR-VHSXEESVSA-N
Synonyme lupinine, --lupinine, 1r,9ar-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, unii-33baj73u1f, octahydroquinolizine-1-methanol, 1r,9ar-octahydro-2h-quinolizin-1-ylmethanol, 1r-trans-octahydro-2h-quinolizine-1-methanol, 1r,2r-6-azabicyclo 4.4.0 dec-2-yl methan-1-ol, 1r,9ar-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, +/--lupinine
CID PubChem 91461
ChEBI CHEBI:28012
SMILES OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Lupinine
Point de fusion 62°C to 65°C
Point d’ébullition 160°C to 164°C (4 mmHg)
Quantité 500 mg
Numéro UN UN1544
Beilstein 80447
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5609
Rotation optique −26° (c=3 in Water)
Nom IUPAC [(1R,9aR)-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-quinolizin-1-yl]méthanol
Poids de la formule 169.27
Pourcentage de pureté 97%