missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lurasidone Hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200100027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16498066

Marque: Medchem Express HYB0032

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Lurasidone (Hydrochloride) (SM-13496 (Hydrochloride)) is an antagonist of both dopamine D2 and 5-HT7 with IC50s of 1.68 and 0.495 nM, respectively. Lurasidone (Hydrochloride) (SM-13496 (Hydrochloride)) is also a partial agonist of 5-HT1A receptor with an IC50 of 6.75 nM.

Lurasidone (Hydrochloride) (SM-13496 (Hydrochloride)) is an antagonist of both dopamine D2 and 5-HT7 with IC50s of 1.68 and 0.495 nM, respectively. Lurasidone (Hydrochloride) (SM-13496 (Hydrochloride)) is also a partial agonist of 5-HT1A receptor with an IC50 of 6.75 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau Lurasidone Hydrochloride
CAS 367514-88-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H37ClN4O2S
Quantité 100 mg
Synonyme SM-13496 Hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 6.67 mg/mL (12.61 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 3 with HCl and heat to 80°C) ∣Ethanol : 2 mg/mL (3.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H]([C@H]1CC[C@@H]2C1)[C@H]2C3=O)N3C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN(CC5)CCN5C6=NSC7=CC=CC=C76.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 529.14
Poids de la formule 529.14
Pourcentage de pureté 97.75%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis