missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lurbinectedin, MedChemExpress

Code produit. p-200095970
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16460276

Marque: Medchem Express HY16293

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Lurbinectedin (PM01183) is a DNA minor groove covalent binder with potent anti-tumour activity; inhibits RMG1 and RMG2 cell growth with IC50 values of 1.25 and 1.16 nM, respectively.

Lurbinectedin (PM01183) is a DNA minor groove covalent binder with potent anti-tumour activity

Spécification

Nom chimique ou matériau Lurbinectedin
CAS 497871-47-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H44N4O10S
Quantité 2 mg
Synonyme PM01183
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (25.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@](CC1=CC(C)=C2OC)([H])N(C)[C@]3([H])C1=C2O)N([C@](COC4=O)([H])C5=C(OCO6)C6=C7C)[C@@]3([H])[C@@](SC[C@@]4(NCC8)C9=C8C%10=CC(OC)=CC=C%10N9)([H])C5=C7OC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 784.87
Poids de la formule 784.87
Pourcentage de pureté 97.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis