Learn More
Lutétium, solution étalon AAS, Lu 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11463840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463840 100 mL 100mL
11396399 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089886.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90€
    61.65€ / 100mL
    Économisez 9.25€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-20-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire Lu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 397.93
Numéro MDL MFCD00011100
Clé InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Type Analytical Standard
Quantité 100 mL
Qualité Norme AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 % ; oxyde de lutécium(III) :0,11 % ; eau :94,89%