Learn More
Chlorure de lutétium(III), 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), anhydre, Acros Organics
Code produit 10786373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786373 1 g Flacon en verre 1g
10167882 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10786373 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383540010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-66-8
Formule moléculaire Cl3Lu
Poids moléculaire (g/mol) 281.33
Numéro MDL MFCD00011099
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) chloride
Point de fusion 905°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire LuCl3
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 281.33
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lutetium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.