Learn More
Fluorure de lutécium(III), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490710 5 g 5g
11480710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490710 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044425.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13760-81-1 | LuF3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-81-1
Formule moléculaire LuF3
Numéro MDL MFCD00016191
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium (III) fluoride
Point de fusion 1182°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 8.3 g/mL
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 231.97
Pourcentage de pureté 99.9%