Learn More
Fluorure de lutétium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit 11374118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374118 5 g -
11364118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041415.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour dépôt sous vide
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-81-1
Numéro MDL MFCD00016191
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) fluoride
Point de fusion 1182°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Pièces
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 231.97
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.3 g/mL