Learn More
Fluorure de lutécium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362578 5 g -
11372578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014620.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13760-81-1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-81-1
Numéro MDL MFCD00016191
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) fluoride
Point de fusion 1182°C
Forme physique Grumeaux
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 8.3 g/mL
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 231.97
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton