Learn More
Oxyde de lutécium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lutetium(III) oxide |
| Point de fusion | 2487°C |
| Forme physique | Grumeau fritté |
| Quantité | 1 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Merck Index | 14,5615 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 397.94 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |