Learn More
Pièces de lutétium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048238
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11396597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000628.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement dans un flacon en verre stable à l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-94-3
Formule moléculaire Lu
Poids moléculaire (g/mol) 174.97
Numéro MDL MFCD00011098
Clé InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
CID PubChem 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nom IUPAC lutécium
SMILES [Lu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium pieces
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%