Learn More
Étalon de lutécium pour ICP/MS - qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lutetium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade |
| CAS | 7439-94-3 |
| Formule moléculaire | Lu |
| Numéro MDL | MFCD00011098 |
| Clé InChI | OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Lu] |
| Nom IUPAC | lutécium |
| Solvent or Matrix | 2 % HNO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.97 |
| CID PubChem | 23929 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid