Learn More
Norme de lutétium : Lu à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 17988979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988979 50 mL 50mL
17947689 250 mL 250mL
17949299 500 mL 500mL
17977589 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17988979 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPLUN50
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de lutétium : Lu à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium
CAS 7439-94-3
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Lutetium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Lu
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lu
SMILES [Lu]
Nom IUPAC Lutécium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 174
Quantité 50 mL
Poids de la formule 174,967 g/mol