Learn More
Welch Ilmvac™ Système de vide de laboratoire LVS 210 T
Code produit. 11882253 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
33 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11882253
Marque: Welch Ilmvac™ 115034
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour les applications de distillation et d’évaporation de solvants. Les systèmes de vide de laboratoire Welch Ilmvac™ LVS comprennent une pompe à membrane à usage chimique sans huile avec packs de contrôle en option, un confinement de liquides et un condenseur de vapeur d’échappement pour une récupération optimale des solvants.
  • Disponibles avec 2 ou 3 en étapes de pompage pour générer du vide jusqu’à 2 mbar (1,5 torr)
  • Choix de débit de 20 à 238 l/min.
  • Conception modulaire avec options pour compléter votre processus
  • Les options de contrôle numérique et les accessoires intégrés personnalisent le LVS en fonction de vos besoins
  • Résistant aux vapeurs d’acide et de solvant
  • Pièces en contact avec des liquides en PTFE, PVDF, PEEK, PP et verre
  • La conception ergonomique offre la possibilité de placer les commandes et les fonctionnalités là où elles sont nécessaires
  • Libère de l’espace sur le capot ou la paillasse
  • La maintenance réduite par rapport aux autres technologies permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Le vide sec offre un milieu de travail et un environnement plus propres
  • Le pompage non contaminé des gaz produit des échantillons plus propres, sans risque de rreflux d’huile
Les systèmes LVS sont disponibles avec une gamme d’options de contrôle du vide, des packs de contrôle numérique à réglage manuel et trois packs différents de contrôle numérique sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 320 mm
Modèle LVS 210 T Laboratory Vacuum System
Niveau sonore <44 dB
Poids (métrique) 15.7 kg
Débit 33 l/min
Hauteur totale (métrique) 445 mm
Largeur totale (métrique) 360 mm
Type de pompe Système de vide
Applications Vacuum Oven
Pression maximale < 2mbar