Learn More
LX2343, MedChemExpress
Code produit. 16464438
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16464438
Marque: Medchem Express HY111383
MedChemExpress LX2343 is a BACE1 enzyme inhibitor with an IC50 value of 11.43±0.36 μM. LX2343 acts as a non-ATP competitive PI3K inhibitor with an IC50 of 15.99±3.23 μM. LX2343 stimulates autophagy in its promotion of Aβ clearance.
LX2343 is a BACE1 enzyme inhibitor with an IC50 value of 11.43±0.36 μM. LX2343 acts as a non-ATP competitive PI3K inhibitor with an IC50 of 15.99±3.23 μM. LX2343 stimulates autophagy in its promotion of Aβ clearance.
Spécification
Nom chimique ou matériau LX2343
CAS 333745-53-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19ClN2O6S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.57 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OCO2)C2=C1)CN(C3=CC(Cl)=CC=C3OC)S(=O)(C4=CC=CC=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 474.91
Poids de la formule 474.91
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.