missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies LY2228820 (Dimesylate)
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Description
- LY2228820 is a trisubstituted imidazole derivative and a potent inhibitor of the α- and β-isoforms of p38 MAP kinase (MAPK) in vitro (IC50 = 5.3 and 3.2 nM, respectively) with anti-inflammatory and anti-neoplastic activities (Campbell et al.) This product is supplied as the dimesylate salt of the molecule
- Combined with other small molecule inhibitors such as Rapamycin (Catalog #73362) and SR1 (Catalog #72342; Li et al.) or SB203580 (Catalog #72222), Vx702, and BIRB-796 (Catalog #72682), enhances the self-renewal of cord blood-derived hematopoietic stem cells (Baudet et al.)
- By inhibiting p38 MAPK, which is highly expressed in human cancers, LY2228820 is potent and selective at inhibiting tumor growth in animal models of a variety of human cancers (Campbell et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 862507-23-1 |
| Synonyme | Ralimetinib Mesylate; LSN2322600 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C24H29FN6 · 2CH3SO3H |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu