Learn More
LY2452473, MedChemExpress
Code produit. 16417597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16417597
Marque: Medchem Express HY114530
MedChemExpress LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
Spécification
Nom chimique ou matériau LY2452473
CAS 1029692-15-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22N4O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (166.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1CC(N(C2=C3C=C(C=C2)C#N)CC4=NC=CC=C4)=C3C1)OC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 374.44
Poids de la formule 374.44
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.