missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY294002, MedChemExpress

Code produit. 16400926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16400926

Marque: Medchem Express HY10108

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.

LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.

Spécification

Nom chimique ou matériau LY294002
CAS 154447-36-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17NO3
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC2=C1C=CC=C2C3=CC=CC=C3)N4CCOCC4
Poids moléculaire (g/mol) 307.34
Poids de la formule 307.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis