Learn More
LY294002, MedChemExpress
Code produit. 16433258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16433258
Marque: Medchem Express HY10108
MedChemExpress LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.
LY294002 is a broad-spectrum inhibitor of PI3K with IC50s of 0.5, 0.57, and 0.97 μM for PI3Kα, PI3Kδ and PI3Kβ, respectively. LY294002 also inhibits CK2 with an IC50 of 98 nM. LY294002 is a competitive DNA-PK inhibitor that binds reversibly to the kinase domain of DNA-PK with an IC50 of 1.4 μM. LY294002 is an apoptosis activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau LY294002
CAS 154447-36-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17NO3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (162.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC2=C1C=CC=C2C3=CC=CC=C3)N4CCOCC4
Poids moléculaire (g/mol) 307.34
Poids de la formule 307.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.