Learn More
Lycopsamine 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320455 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320455 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14653500WA100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lycopsamine
CAS 10285-07-1
Noms d’analytes ou de composants Lycopsamine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C15 H25 N O5
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3S*),7aβ]]-, Lycopsamine (7CI,8CI), (+)-Lycopsamine, 3'-epi-Intermedine, Retronecine 9-((-)-viridiflorate)
Formule InChI InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12
Nom IUPAC (2S)-2-hidroxi-2-[(1S)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato de [(7R,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metilo
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 299.363
Quantité 1 mL
Poids de la formule 299,173 g/mol