Learn More
Novus Biologicals™ Lymph Node Tissue Slides (Non-hodgkin's lymphoma)- Paraffin
Code produit 18673260 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 lames
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18673260 5 lames 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18673260 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP277916
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 lames
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Espèces Human
Spécificité cible Lymph Node
Contenu et stockage Store at 4°C.