Learn More
STEMCELL Technologies Lymphoprep™
Code produit. p-7217773
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de produit:
250 mL
500 mL
3000 mL
Quantité:
250 ml
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
250mL
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15257179
Marque: STEMCELL Technologies 07861
Density gradient medium for the isolation of mononuclear cells
  • Lymphoprep™ is a density gradient medium recommended for the isolation of mononuclear cells from peripheral blood, cord blood, and bone marrow by exploiting differences in cell density
  • Granulocytes and erythrocytes have a higher density than mononuclear cells and therefore sediment through the Lymphoprep™ layer during centrifugation
  • Lymphoprep™ can be substituted for Ficoll-Paque™ without any need to change your existing protocols and is fully compatible with both SepMate™ and RosetteSep™
  • Lymphoprep™ has a density of 1.077 g/mL
Spécification
Quantité 6 x 500 ml
Type de cellule Mononuclear Cells
À utiliser avec (application) Cell Isolation
Type de produit 3000 mL
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.