Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour lymphotactine/XCL1 de souris
Code produit. 15495353
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15495353
Marque: Invitrogen™ EMXCL1
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour lymphotactine/XCL1 de souris quantifie la lymphotactine de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de lymphotactine naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour lymphotactine de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La lymphotactine, autrement connue sous le nom de XCL1, est un membre de la famille C-chimiokine qui agit de manière unique comme un chimiotactique pour les lymphocytes, mais pas les monocytes ou les neutrophiles, suggérant un rôle régulateur important dans le trafic et lʼinflammation des lymphocytes. La lymphotactine, dont le signal est transmis par le récepteur chimiokine XC 1 (XCR1), est détectée au niveau le plus élevé de la rate et à des niveaux faibles dans les poumons, lʼintestin grêle et le côlon, et elle est exprimée en abondance et sélectivement par les cellules T activées, en particulier les cellules CD8+ T, et est également produite par les cellules NK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P47993
Plage de dosage 46,9-3000 pg/ml
Sensibilité du dosage 40 pg/ml
Plage d’étalonnage 40 pg/ml à 3000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, ligand Fas, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptine R, LEPTINE(OB), LIX, L-Sélectine, Lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, PSélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF de souris.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16963
Symbole de gène(s) AI661682,ATAC,LTN,Lptn,SCM-1,SCM-1a,Scyc1
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme AI661682, ATAC, LTN, Lptn, SCM-1, SCM-1a, Scyc1
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min