Learn More
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 6 étagères chauffables
Code produit. 17234824 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Pompe à vide:
Edwards nXDS6iC
Non inclus
Pfeiffer Duo 6
Types de capteur:
Néant
max.
Software Included:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17234824
Marque: BUCHI 11L200PH2612101001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système Lyovapor™ L-200 compact associe une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) à un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ garantit la création de méthodes, l’exécution de méthodes, l’enregistrement de données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
  • Lyophilisation de haute qualité (55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation
  • L’interface intuitive permet d’afficher tous les paramètres de processus en un seul coup d’œil
  • Une chambre de séchage modulaire est adaptable aux besoins de l’application
  • Accès facile aux vannes de connexion, aux capteurs et aux pompes à vide
Caractéristiques
  • La différence de température peut être utilisée avec les capteurs de température de produit en option pour la détermination des points de virage
  • L’état de protection de l’échantillon réduit la pression et arrête le chauffage si la température de l’échantillon dépasse les paramètres définis
  • Chambres de séchage flexibles avec des distances réglables pour les tablettes
  • Une interface supplémentaire peut être ajoutée et placée à l’extérieur de la hotte d’aspiration pour contrôler le processus à l’extérieur
  • Des services complets sont disponibles pour le support des applications, la formation, la maintenance préventive et la documentation QI / QO
Infinite Control™
  • Fonctionnement et manipulation aisés des méthodes
  • Enregistrement de données et création de rapports personnalisés
  • Schéma et diagramme du processus en temps réel
  • Économie d’échantillons précieux grâce à l’état de protection de l’échantillon
  • Accès aux paramètres de processus sur n’importe quel périphérique avec des notifications Push pratiques
Spécification
Type Freeze Dryer
Capacité (métrique) 6 kg
Nbre d’étagères 6
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Réfrigérant R507 sans CFC
Modèle Lyovapor™ L-200 Pro Control
Matériau Acier inoxydable
Drying Chamber 6 étagères pouvant chauffer
Interface Infinite-Control™
Types de capteur max.
Software Included Non
Pompe à vide Pfeiffer Duo 6
À utiliser avec (application) Lyophilisation, sublimation
Dimensions (L x l x H) extérieures 58,5 x 46 x 51 cm
Indice IP IP 20
Ampérage 10 A (ergot)
Type de bouchon All except North America
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 1,8 kW (max)
Poids (métrique) 75 kg