Learn More
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 6 étagères chauffables
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Pompe à vide:
Edwards nXDS6iC
Non inclus
Pfeiffer Duo 6
Types de capteur:
Néant
max.
Software Included:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lyophilisation de haute qualité (55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation
- L’interface intuitive permet d’afficher tous les paramètres de processus en un seul coup d’œil
- Une chambre de séchage modulaire est adaptable aux besoins de l’application
- Accès facile aux vannes de connexion, aux capteurs et aux pompes à vide
Caractéristiques
- La différence de température peut être utilisée avec les capteurs de température de produit en option pour la détermination des points de virage
- L’état de protection de l’échantillon réduit la pression et arrête le chauffage si la température de l’échantillon dépasse les paramètres définis
- Chambres de séchage flexibles avec des distances réglables pour les tablettes
- Une interface supplémentaire peut être ajoutée et placée à l’extérieur de la hotte d’aspiration pour contrôler le processus à l’extérieur
- Des services complets sont disponibles pour le support des applications, la formation, la maintenance préventive et la documentation QI / QO
Infinite Control™
- Fonctionnement et manipulation aisés des méthodes
- Enregistrement de données et création de rapports personnalisés
- Schéma et diagramme du processus en temps réel
- Économie d’échantillons précieux grâce à l’état de protection de l’échantillon
- Accès aux paramètres de processus sur n’importe quel périphérique avec des notifications Push pratiques
Spécification
Spécification
| Type | Freeze Dryer |
| Capacité (métrique) | 6 kg |
| Nbre d’étagères | 6 |
| Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
| Réfrigérant | R507 sans CFC |
| Modèle | Lyovapor™ L-200 Pro Control |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Drying Chamber | 6 étagères pouvant chauffer |
| Interface | Infinite-Control™ |
| Types de capteur | Néant |
| Afficher plus |