Learn More
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 4
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
14350.00€ - 22350.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 6 kg |
---|---|
Nbre d’étagères | 4 |
Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
Matériau | Acier inoxydable |
Software Included | Non |
Code produit | Marque | Comprend | Pompe à vide | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Pompe à vide | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17224714
|
BUCHI
11L200IN1412000001 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon | Aucune pompe à vide |
14350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17234714
|
BUCHI
11L200IN1412000101 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot | Aucune pompe à vide |
15975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17244714
|
BUCHI
11L200IN1412001001 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon | Pfeiffer Duo 6 |
17610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17254714
|
BUCHI
11L200IN1412001101 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot | Pfeiffer Duo 6 |
19220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17264714
|
BUCHI
11L200IN1412003001 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon | Edwards nXDS6iC |
20690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17274714
|
BUCHI
11L200IN1412003101 |
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot | Edwards nXDS6iC |
22350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Compact Lyovapor™ L-200
- Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
- Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Spécification
6 kg | |
-55°C à +30°C | |
Non | |
23,1496 in |
4 | |
Acier inoxydable | |
20,0787 in | |
220/240 V |