Learn More
Lysergol, Mikromol™
Description
Lysergol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lysergol |
| CAS | 602-85-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Lysergol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H18 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (8beta)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, Ergoline-8beta-methanol, 9,10-didehydro-6-methyl- (8CI), Lysergol (6CI,7CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., NSC 196867 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,10,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t10-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CN1C[C@H](CO)C=C2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34 |
| Nom IUPAC | [(6aR,9R)-7-metil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metanol |
| Afficher plus |