Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 50 ml
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 tubes de 50 ml
2 tubes de 50 ml
50 tubes de 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
50 pièces
Description
Les tubes de la matrice de lyse A contiennent une matrice de grenat et des sphères en céramique de 1/4 po pour le broyage et la lyse d’une gamme de types d’échantillon. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques. À utiliser sur les instruments FastPrep ou tout batteur à microbilles.
- Taille des tubes : 50 ml
- Types d’échantillon : Tissus animaux, plantes, insectes, nématodes, bactéries, levures, champignons, algues
- Matériau des microbilles : Flocons de grenat et cinquante sphères en céramique de 1/4 po (6,35 mm) de diamètre
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Flocons de grenat et sphères en céramique |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse A |
| Quantité | 50 tubes de 50 ml |
| RNase | Sans RNase |
| Volume d’échantillon | Jusqu’à 7 g par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.