Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, portoir à 96 puits
Code produit. 15113063 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
10 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15113063
Marque: MP Biomedicals™ 116981010
La matrice de lyse B, avec un portoir à 96 puits, est préremplie de sphères en silice de 0,1 mm et utilisée pour lyser les bactéries et les spores.
La matrice de lyse B est doté d’un portoir à 96 tubes. Elle est livrée avec des ensembles de tubes en barrettes et bouchons de 1,2 ml. Elle est préremplie de sphères en silice de 0,1 mm. À utiliser avec l’instrument FastPrep-96 ou un batteur à microbilles similaire.
  • Taille des tubes : Portoir à 96 tubes
  • Types d’échantillon : Bactéries à Gram positif et à Gram négatif, tissus fongiques, spores
  • Composition de la matrice : Sphères en silice de 0,1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Sphères de silice
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) FastPrep-96 ou autres batteurs à microbilles similaires
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Comprend Ensembles de tubes en barrettes et bouchons de 1,2 ml
Matrice Matrice de lyse B
Quantité 10 Paquets
RNase Sans RNase
Volume d’échantillon Moins de 80 mg par préparation
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.