Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, en vrac
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 250 g
1 x 500 g
1 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
Description
Le protocole rapide et facile à utiliser garantit une lyse réussie même avec les échantillons les plus difficiles, pour une efficacité et une fiabilité élevées.
- Composant critique du système de préparation des échantillons FastPrep™
- Inclus dans le kit bleu FastRNA™ Pro et la matrice bleue FastProtein™
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Sphères de silice de 0,1 mm |
| Contenu et stockage | Stockage à température ambiante (15°C à 30°C) |
| Format | Microbilles en verre blanc (silice) ; Tubes simples |
| Type d’échantillon | Bactéries (Gram +/-), Champignons, Spores |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Quantité | 1 x 1 kg |
| Dimensions | de 0,074 à 0,150 mm |
| Forme | White Glass Beads (Silica) |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.