Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, tubes de 50 ml
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Les tubes de la matrice de lyse E contiennent des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et des microbilles en verre de 4 mm. Ils sont utilisés avec les instruments FastPrep ou tout batteur de microbilles pour lyser et broyer des échantillons environnementaux pour l’extraction d’acides nucléiques. La matrice de lyse E peut également être efficace pour lyser des échantillons mixtes tels que des tissus infectés par des microbes. Elle peut être utilisée pour l’extraction d’ARN de tumeurs et autres tissus complexes.
- Taille des tubes : 50 ml
- Types d’échantillon : Sol, matières fécales, sédiments, eaux usées, boues, compost, rhizosphère
- Composition de la matrice : Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm et vingt-quatre microbilles en verre de 4 mm
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, microbilles en verre de 4 mm |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Type d’échantillon | Sol, Environnement, Selles |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse E |
| Quantité | 2 tubes de 50 ml |
| RNase | Sans RNase |
| Volume d’échantillon | Jusqu’à 7 g par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.