Learn More
MP Biomedicals Matrice de lyse E à code-barres, plaque de 96 puits
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 portoir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le rack comprend une barrette de tubes de 1,2 ml et des bouchons.
- Chaque tube est rempli de sphères en céramique de 1,4 mm, de sphères en silice de 0,1 mm, de 1 bille en verre 4 mm.
- Les tubes individuels ont des codes-barres à 2D.
- Ne lie pas les acides nucléiques.
- Applications clés : Isolement d’acides nucléiques, extraction d’acides nucléiques, culture cellulaire, protéomique, purification et détection, purification de protéines, purification d’ADN, purification d’ARN, traitement de tissus végétaux, analyse de tissus, analyse des sols, culture bactérienne, culture du levure, analyse de tissus fongiques, études de microbiomes, extraction de métabolites, analyse environnementale, lyse d’organismes dans des matières fécales, métagénomique d’échantillons fécaux, analyse des eaux usées, analyse de l’eau, analyse des boues, homogénéisation des tumeurs.
- Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO).
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 portoir |
| Comprend | Matrice E : Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm et 1 (une) bille en verre de 4 mm. Tubes en barrettes en polypropylène. Bouchons en barrettes, silicone, rack Deep, polypropylène |
| Matériau | Céramique, silice, verre, polypropylène |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante (15 à 30°C). |