Learn More
Invitrogen™ Lysing Solution, Whole Blood Lysing Solution
Click to view available options
Volume (métrique):
25 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Invitrogen Cal-Lyse™ est une solution de lyse formulée pour permettre la lyse des érythrocytes dans des échantillons de sang périphérique humain anticoagulé. La solution de lyse Invitrogen Cal-Lyse™ doit être utilisée pour faciliter le dénombrement des leucocytes colorés à l’aide d’anticorps monoclonaux pour l’analyse en cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection pour toutes les solutions de lyse cellulaire et de conservation ainsi que pour tous les produits liés à la fixation et à la perméabilisation des échantillons, les réactifs de blocage, puis pour obtenir des informations sur l’utilisation de Dynabeads™ dans l’isolement des cellules.
Consultez un guide de sélection pour toutes les solutions de lyse cellulaire et de conservation ainsi que pour tous les produits liés à la fixation et à la perméabilisation des échantillons, les réactifs de blocage, puis pour obtenir des informations sur l’utilisation de Dynabeads™ dans l’isolement des cellules.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Quantité | 100 mL |
| Volume (métrique) | 100 ml |
| Type de réactif | Tampon de lyse cellulaire |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Réactif |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.