Learn More
Invitrogen™ Lysing Solution, Whole Blood Lysing Solution
Artikelnummer. p-7076053
Click to view available options
Volume (métrique):
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10630734
Marke: Invitrogen™ GAS010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Solution de lyse, solution de lysing du sang total
Invitrogen Cal-Lyse™ est une solution de lyse formulée pour permettre la lyse des érythrocytes dans des échantillons de sang périphérique humain anticoagulé. La solution de lyse Invitrogen Cal-Lyse™ doit être utilisée pour faciliter le dénombrement des leucocytes colorés à l’aide d’anticorps monoclonaux pour l’analyse en cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection pour toutes les solutions de lyse cellulaire et de conservation ainsi que pour tous les produits liés à la fixation et à la perméabilisation des échantillons, les réactifs de blocage, puis pour obtenir des informations sur l’utilisation de Dynabeads™ dans l’isolement des cellules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
  • Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
  • Quantité 25 mL
    Volume (métrique) 25 ml
    Type de réactif Tampon de lyse du sang total
    Conditions d’expédition Température ambiante
    À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
    Type de produit Réactif
    Réservé à un usage diagnostique in vitro.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt