Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse, pH 8,0
Code produit. 15440327
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15440327 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15440327 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J63892.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour l’isolement des protéines modifiées marquées à l’histidine
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Incolore
Quantité 500 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif de lyse cellulaire
À utiliser avec (application) Pour l’isolement des protéines modifiées marquées à l’histidine
pH 8
Contenu et stockage Température ambiante