Learn More
Invitrogen™ LyticBLAzer™-FRET B/G Homogeneous Kit
Code produit. p-7182876
Click to view available options
Quantité:
150 mL
3,75 L
Conditionnement:
1 pièce
150mL
Code produit. 11514936
Marque: Invitrogen™ K1148
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kits de substrats LyticBLAzer™ – FRET B/G constituent une méthode ratiométrique du point final permettant d’analyser l’activité de la bêta-lactamase dans les lysats cellulaires.
Le réactif LyticBLAzer™ – FRET B/G associe les composants nécessaires à la lyse et à la détection, en un seul réactif, ce qui donne lieu à un dosage très simple. Utilisez le LyticBLAzer™ sur les instruments à lecture supérieure ou inférieure. Les kits de substrats LyticBLAzer™ sont disponibles dans des formats homogènes et non homogènes (Figure 1). Chacun est optimisé pour différentes conditions de dosage.
Avantages du kit de substrats LyticBLAzer™ FRET B/G :
• Bleu ratiométrique : la lecture du rapporteur vert réduit les faux résultats en minimisant le bruit expérimental
• Les composants intégrés de lyse et de détection permettent de l’utiliser avec les instruments de fluorescence à lecture supérieure ou inférieure
• L’analyse des points finaux et la stabilité de la fluorescence entraînent des temps de lecture plus longs
Kit de substrats LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL :
les kits de substrat LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL constituent une méthode non ratiométrique du point final qui permet d’analyser l’activité de la bêta-lactamase dans les lysats cellulaires. Le réactif LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL associe les composants nécessaires à la lyse et à la détection, en un seul réactif, ce qui donne lieu à un dosage très simple. Utilisez les dosages LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL sur les instruments à lecture supérieure ou inférieure. Les kits de substrats LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL sont disponibles dans des formats homogènes et non homogènes (Figure 1). Chacun est optimisé pour différentes conditions de dosage.
Avantages du kit de substrats LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL :
• L’excitation du fluorophore BODIPY™ permet d’éviter les interférences de fluorescence causées par les contaminants présents dans l’échantillon, tels que la poussière, la bourre, etc.
• Les longueurs d’onde standard d’excitation et d’émission sont universellement adaptables à tous les instruments de fluorescence.
• Les composants intégrés de lyse et de détection permettent de l’utiliser avec des instruments de fluorescence à lecture supérieure ou inférieure.
• L’analyse des points finaux et la stabilité de la fluorescence entraînent des temps de lecture plus longs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre, lecteur de microplaques
Gamme de produits LyticBLAzer
Contenu et stockage Kits homogènes LyticBLAzer™ : Les kits de chargement homogènes LyticBLAzer™ – FRET B/G comprennent le substrat LyticBLAzer™_h-FRET B/G, le DMSO (pour la solution A) et le tampon de lyse homogène. Le substrat LyticBLAzer™_h-FRET B/G (fourni lyophilisé) doit être stocké à -20°C et à l’abri de la lumière. Le substrat LyticBLAzer™_h-FRET B/G doit également être desséché. Le DMSO (pour la solution A) et le tampon de lyse homogène doivent être stockés à une température comprise entre 22°C et 25°C, à l’abri de la lumière directe.
Le kit de 150 ml est suffisant pour le dosage standard de puits de 3 750 x 40 µl ; le kit de 3,75 l est suffisant pour les dosages standard de puits de 93 750 x 40 µl. Les kits de chargement sont disponibles en vrac sur demande.
Kits standard LyticBLAzer™ : Les kits de chargement LyticBLAzer™ – FRET B/G comprennent le substrat LyticBLAzer™– FRET B/G, le DMSO (pour la solution A) et le tampon de lyse. Le substrat LyticBLAzer™ – FRET B/G est fourni lyophilisé. Il doit être stocké à -20 C, desséché et à labri de la lumière. Le DMSO (pour la solution A) et le tampon de lyse doivent être stockés à une température comprise entre 22°C et 25°C, à l’abri de la lumière directe.
Le kit de 150 ml est suffisant pour le dosage standard de puits de 3 750 x 40 µl ; le kit de 3,75 l est suffisant pour les dosages standard de puits de 93 750 x 40 µl. Les kits de chargement sont disponibles en vrac sur demande.
Substrat LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL, DMSO (pour la solution A) et tampon de lyse homogène. Le substrat LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL (fourni lyophilisé) doit être stocké à -20 C et à l’abri de la lumière. Le substrat LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL doit également être
desséché. Le DMSO (pour la solution A) et le tampon de lyse homogène doivent être stockés à une température comprise entre 22°C et 25°C, à l’abri de la lumière directe.
Les kits de chargement LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL comprennent le substrat LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL, le DMSO (pour la solution A) et le tampon de lyse. Le substrat LyticBLAzer™ – BODIPY™ FL est fourni lyophilisé. Il doit être stocké à -20°C, desséché et à l’abri de la lumière. Le DMSO (pour la solution A) et le tampon de lyse doivent être stockés (à une température entre 22°C et 25°C, à l’abri de la lumière directe).
Méthode de détection Fluorescent
Type de produit Kits d’analyse de l’activité de la bêta-lactamase
Quantité 150 mL
Format Kit
Substrat Substrat bêta-lactamine