Learn More
m-Anisidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449752
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449752
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10815.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
The unusually large amount of dibromo product produced upon bromination of m-anisidine may be attributed to the two doubly activeated positions. The best enantioselectivity of 97 % ee was observed for the reaction of m-anisidine in organocatalytic asymmetric three-component cyclization of cinnamaldehydes and primary amines with 1, 3-Dicarbonyl Compounds. Evidence for the control of 2nd-harmonic generation activities from the x-ray crystal-structures of the complexes of l-tartaric acid with m-anisidine and p-toluidine was determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une quantité inhabituellement importante de produit dibromo produit à la bromation de m-anisidine peut être attribuée aux deux positions doublement actives. La meilleure énantiosélectivité du ee à 97 % a été observée pour la réaction de la m-anisidine dans la cycisation organocatalytique asymétrique à trois composants des cinnamaldéhydes et des amines primaires avec des composés de 1, 3-dicarbonyle. Les preuves du contrôle des activités de la génération de 2nde harmonique à partir des structures cristallines des rayons X des complexes d’acide l-tartrique avec la m-anisidine et la p-toluidine ont été déterminées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (18 g/L).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-90-3
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007783
Clé InChI NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
CID PubChem 10824
Nom IUPAC 3-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau m-Anisidine
Point de fusion -1°C
Densité 1.101
Point d’ébullition 250°C to 251°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.581
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2431
Beilstein 386119
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,667
Informations sur la solubilité Soluble in water(18g/L).
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%