Learn More
m-Anisidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081025
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11459752
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10815.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
The unusually large amount of dibromo product produced upon bromination of m-anisidine may be attributed to the two doubly activeated positions. The best enantioselectivity of 97 % ee was observed for the reaction of m-anisidine in organocatalytic asymmetric three-component cyclization of cinnamaldehydes and primary amines with 1, 3-Dicarbonyl Compounds. Evidence for the control of 2nd-harmonic generation activities from the x-ray crystal-structures of the complexes of l-tartaric acid with m-anisidine and p-toluidine was determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une quantité inhabituellement importante de produit dibromo produit à la bromation de m-anisidine peut être attribuée aux deux positions doublement actives. La meilleure énantiosélectivité du ee à 97 % a été observée pour la réaction de la m-anisidine dans la cycisation organocatalytique asymétrique à trois composants des cinnamaldéhydes et des amines primaires avec des composés de 1, 3-dicarbonyle. Les preuves du contrôle des activités de la génération de 2nde harmonique à partir des structures cristallines des rayons X des complexes d’acide l-tartrique avec la m-anisidine et la p-toluidine ont été déterminées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (18 g/L).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-90-3
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007783
Clé InChI NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
CID PubChem 10824
Nom IUPAC 3-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Anisidine
Point de fusion -1°C
Densité 1.101
Point d’ébullition 250°C to 251°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.581
Quantité 50 g
Numéro UN UN2431
Beilstein 386119
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,667
Informations sur la solubilité Soluble in water(18g/L).
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Anisidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: m-Anisidine