Learn More
M-anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-60913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
5mL
Code produit. 10335880
Marque: Thermo Scientific Acros 104820050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-90-3
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Numéro MDL MFCD00007783
Clé InChI NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
CID PubChem 10824
Nom IUPAC 3-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Anisidine
Note relative au nom 99%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1020g/mL
Point d’ébullition 250°C to 251°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5800 to 1.582
Quantité 5 mL
Beilstein 13,404
Merck Index 14,667
Gravité spécifique 1.102
Informations sur la solubilité Solubility in water: 18g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohol,diethyl ether,acetone and,benzene
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Anisidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: m-Anisidine