Learn More
Violet de m-Cresol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445767
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11445767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24338.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
m-Cresol Purple acts as a pH indicator dye. It plays an important role in spectrophotometric pH measurements. It operates in the pH ranges 1.2 - 2.8 (red to yellow) and 7.4 - 9.0 (yellow to violet). Further, it is employed to stain epithelial cells and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le violet de m-crésol agit comme colorant indicateur de pH. Il joue un rôle dans la mesure du pH spectrophotométrique. Il fonctionne dans l’intervalle de pH compris entre 1,2 et 2,8 (rouge à jaune) et 7,4 et 9,0 (jaune à violet). De plus, il est utilisé pour colorer les cellules épithéliales et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et la solution d’hydroxyde de sodium. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Intervalle de transition (acide) : pH 1,2 (rouge) à pH 2,8 (jaune) ; pH (alcalin) 7,4 (jaune) à pH 9,0 (violet) Incompatible avec des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2303-01-7
Formule moléculaire C21H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Numéro MDL MFCD00005871
Clé InChI OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-Cresolsulfonephthalein
CID PubChem 73030
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Cresol Purple
Beilstein 350314
Merck Index 14,2577
Informations sur la solubilité Soluble in water and sodium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 382.44
Quantité 5 g