Learn More
M-thiocrésol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410288
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11410288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23818.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-40-7
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004843
Clé InChI WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
CID PubChem 7930
Nom IUPAC 3-méthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau m-Thiocresol
Point de fusion <-20°C
Densité 1.044
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.5762
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1851959
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 97%