Learn More
m-tolualdéhyde, 98 % stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10542921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10542921
Marque: Thermo Scientific Acros 138990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 620-23-5 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-23-5, 123-31-9
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00003374
Clé InChI OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-methyl, m-methylbenzaldehyde, 3-tolylaldehyde, 3-tolualdehyde, m-tolyl aldehyde, m-toluylaldehyde, 3-methyl-benzaldehyd, unii-owh6650c4y, 3-methyl benzaldehyde
CID PubChem 12105
ChEBI CHEBI:28476
Nom IUPAC 3-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolualdehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0190g/mL
Point d’ébullition 199°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CHO
Indice de réfraction 1.5400 to 1.542
Quantité 25 g
Beilstein 07, 296
Gravité spécifique 1.019
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Tolualdehyde, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.